Learn More
Cloruro de ácido ciclobutanocarboxílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10102620 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10102620 10 g Frasco de vidrio 10 g
10487573 1 g Frasco de vidrio 1 g
10423775 50 g Frasco de vidrio 50 g
3 options
Código de producto. 10102620
Marca: Thermo Scientific Acros 110910100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5006-22-4 | C5H7ClO | 118.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5006-22-4
Fórmula molecular C5H7ClO
Peso molecular (g/mol) 118.56
Número MDL MFCD00001319
Clave InChI JFWMYCVMQSLLOO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclobutanecarboxylic acid chloride, cyclobutanecarbonylchloride, cyclobutane carbonyl chloride, cyclobutane-1-carbonyl chloride, cyclobutancarbonylchlorid, cyclobutylcarbonylchloride, cyclobutancarbonyl chloride, cyclobutyl carbonylchloride, cyclobutylcarbonyl chloride, acmc-1aqy1
PubChem CID 78705
Nombre IUPAC Cloruro de ciclobutanocarbonilo
SMILES C1CC(C1)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclobutanecarboxylic acid chloride
Color Incolora
Punto de ebullición 145.0°C
Temperatura de inflamación 37°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C4H7COCl
Índice de refracción 1.4545 to 1.4565
Cantidad 10 g
Beilstein 09, 5
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.56
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclobutanecarboxylic acid chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.