Learn More
Ácido ciclobutanocarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10468250 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10468250 5 g Frasco de vidrio 5 g
10366030 25 g Frasco de vidrio 25 g
10006093 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10468250 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 110900050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3721-95-7 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3721-95-7
Fórmula molecular C5H8O2
Peso molecular (g/mol) 100.12
Número MDL MFCD00001323
Clave InChI TXWOGHSRPAYOML-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclobutylcarboxylic acid, cyclo-butyl formic acid, cyclobutane carboxylic acid, unii-0rdj7c51o0, pubchem14139, acmc-1cnqb, cyclobutan carboxylic acid, cyclobutyl carboxylic acid, cyclobutancecarboxylic acid, cyclobutane-carboxylic acid
PubChem CID 19494
Nombre IUPAC ácido ciclobutanocarboxílico
SMILES OC(=O)C1CCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclobutanecarboxylic acid
Punto de fusión -20.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0400g/mL
Punto de ebullición 195.0°C
Temperatura de inflamación 83°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C4H7CO2H
Índice de refracción 1.4410 to 1.4450
Cantidad 5 g
Beilstein 09, 5
Gravedad específica 1.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclobutanecarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.