Learn More
Cloruro de ciclobutanocarbonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11419836 10 g 10 g
11429836 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11419836 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20317.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5006-22-4
Fórmula molecular C5H7ClO
Peso molecular (g/mol) 118.56
Número MDL MFCD00001319
Clave InChI JFWMYCVMQSLLOO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclobutanecarboxylic acid chloride, cyclobutanecarbonylchloride, cyclobutane carbonyl chloride, cyclobutane-1-carbonyl chloride, cyclobutancarbonylchlorid, cyclobutylcarbonylchloride, cyclobutancarbonyl chloride, cyclobutyl carbonylchloride, cyclobutylcarbonyl chloride, acmc-1aqy1
PubChem CID 78705
Nombre IUPAC Cloruro de ciclobutanocarbonilo
SMILES C1CC(C1)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclobutanecarbonyl chloride
Densidad 1.039
Punto de ebullición 145°C
Temperatura de inflamación 37°C (99°F)
Olor Stench
Índice de refracción 1.455
Cantidad 10 g
Número UN UN2920
Beilstein 956624
Sensibilidad Moisture Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.56
Porcentaje de pureza 98%