Learn More
Ciclobutarbonanocnitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414063
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11414063 25 g 25 g
11404063 5 g 5 g
11424063 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11414063 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10309.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4426-11-3 | C5H7N | 81.12 g/mol
It is used for research or analysis use only, as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza únicamente para la investigación o el análisis como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4426-11-3
Fórmula molecular C5H7N
Peso molecular (g/mol) 81.12
Número MDL MFCD00013735
Clave InChI GFBLFDSCAKHHGX-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclobutanecarbonitrile
Densidad 0.868
Punto de ebullición 144°C to 146°C
Temperatura de inflamación 42°C (107°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.4325
Cantidad 25 g
Número UN UN1992
Beilstein 2037573
Sinónimo cyanocyclobutane, cyclobutyl cyanide, cyclobutancarbonitrile, cyclobutane carbonitrile, acmc-1afpy, cyclobutanecarbonitrile 5g, cyanocyclobutane; cyclobutyl cyanide
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
SMILES C1CC(C1)C#N
Nombre IUPAC ciclobutarbonanecitrilo
PubChem CID 78148
Formula Weight (peso de la fórmula) 81.12
Porcentaje de pureza 97%