Learn More
Ciclobutarbonanocnitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is used for research or analysis use only, as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Se utiliza únicamente para la investigación o el análisis como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, ácidos.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Cyclobutanecarbonitrile |
| Densidad | 0.868 |
| Punto de ebullición | 144°C to 146°C |
| Temperatura de inflamación | 42°C (107°F) |
| Olor | Recognizable |
| Índice de refracción | 1.4325 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN1992 |
| Beilstein | 2037573 |
| Sinónimo | cyanocyclobutane, cyclobutyl cyanide, cyclobutancarbonitrile, cyclobutane carbonitrile, acmc-1afpy, cyclobutanecarbonitrile 5g, cyanocyclobutane; cyclobutyl cyanide |
| Mehr anzeigen |