Learn More
Ciclobutarbonanocnitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404063
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11404063 5 g 5 g
11414063 25 g 25 g
11424063 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11404063 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10309.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 4426-11-3 | C5H7N | 81.12 g/mol
It is used for research or analysis use only, as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza únicamente para la investigación o el análisis como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4426-11-3
Fórmula molecular C5H7N
Peso molecular (g/mol) 81.12
Número MDL MFCD00013735
Clave InChI GFBLFDSCAKHHGX-UHFFFAOYSA-N
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Cyclobutanecarbonitrile
Densidad 0.868
Punto de ebullición 144°C to 146°C
Temperatura de inflamación 42°C (107°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.4325
Cantidad 5 g
Número UN UN1992
Beilstein 2037573
Sinónimo cyanocyclobutane, cyclobutyl cyanide, cyclobutancarbonitrile, cyclobutane carbonitrile, acmc-1afpy, cyclobutanecarbonitrile 5g, cyanocyclobutane; cyclobutyl cyanide
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
SMILES C1CC(C1)C#N
Nombre IUPAC ciclobutarbonanecitrilo
PubChem CID 78148
Formula Weight (peso de la fórmula) 81.12
Porcentaje de pureza 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.