Learn More
Ciclobenzaprina N-óxido, TRC
Código de producto. 18081450
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18081450 100 mg 100 miligramos
18021140 25 mg 25 miligramos
17909649 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18081450 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC987760100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6682-26-4
Fórmula molecular C20 H21 N O
Peso molecular (g/mol) 291.39
Sinónimo 1-Propanamine, 3-(5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-, N-oxide, 5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene-δ5,γ-propylamine, N,N-dimethyl-, N-oxide (7CI,8CI), Cyclobenzaprine N-oxide
Nombre IUPAC 3-(dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]anulen-11-ilideno)-N,N-dimetilpropano-1-óxido de amina
SMILES C[N+](C)([O-])CCC=C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclobenzaprine N-Oxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H21NO/c1-21(2,22)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-14H,7,15H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.1623
Porcentaje de pureza >95%