Learn More
Ciclobenzaprina N-óxido, TRC
Código de producto. 18021140
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18021140 25 mg 25 miligramos
18081450 100 mg 100 miligramos
17909649 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18021140 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98776025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6682-26-4
Fórmula molecular C20 H21 N O
Peso molecular (g/mol) 291.39
Sinónimo 1-Propanamine, 3-(5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-, N-oxide, 5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene-δ5,γ-propylamine, N,N-dimethyl-, N-oxide (7CI,8CI), Cyclobenzaprine N-oxide
Nombre IUPAC 3-(dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]anulen-11-ilideno)-N,N-dimetilpropano-1-óxido de amina
SMILES C[N+](C)([O-])CCC=C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclobenzaprine N-Oxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H21NO/c1-21(2,22)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-14H,7,15H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.1623
Porcentaje de pureza >95%