Learn More
Clorhidrato de N-óxido de ciclobenzaprina, Mikromol™
Código de producto. 18070400
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
18070400 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18070400 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1248.03
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de N-óxido de ciclobenzaprina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclobenzaprine N-Oxide Hydrochloride
CAS 2725355-09-7
Nombres de analitos o componentes Cyclobenzaprine N-Oxide Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H21 N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Cyclobenzaprine N-Oxide Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C20H21NO.ClH/c1-21(2,22)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-14H,7,15H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.C[N+](C)([O-])CCC=C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Nombre IUPAC Óxido de 3-(dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-ilideno)-N,N-dimetilpropan-1-amina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 327.85
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.139 g/mol