Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de ciclobenzaprina
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Clorhidrato de ciclobenzaprina |
| Cantidad | 5 g |
| Solubilidad | Solubilidad solución acuosa: soluble. Otras solubilidades: soluble en metanol, etanol |
| Punto de fusión | 216,0°C a 218,0°C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 311,85 |