Learn More
Ciclobenzaprina HCl, 1 mg/ml en metanol (como base libre), Lipomed
Código de producto. 30460695
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460695 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30460695 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMCBZ1255HC1LM
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Ciclobenzaprina HCl, 1 mg/ml en metanol (como base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclobenzaprine Hydrochloride
CAS 6202-23-9
Nombres de analitos o componentes Cyclobenzaprine Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C20 H21 N . Cl H
Concentración 1 mg/mL
Sinónimo Amitriptyline Hydrochloride Imp. B (EP), Amitriptyline Imp. B (EP), Nortriptyline Hydrochloride Imp. E (EP), Nortriptyline Imp. E (EP), Cyclobenzaprine Hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CN(C)CCC=C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Nombre IUPAC 3-(dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7 ]annulen-11-ilideno)-N,N-dimetilpropan-1-amina;clorhidrato
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 311.85
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 311,1441 g/mol