Learn More
Clorhidrato de ciclobenzaprina-d3, TRC
Código de producto. 30240512
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240512 25 mg 25 miligramos
30240581 5 mg 5 miligramos
30240777 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30240512 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98775225MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1184983-42-3
Fórmula molecular C20 2H3 H18 N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 314.87
Sinónimo Cyclobenzaprine-D3 hydrochloride, 1-Propanamine, 3-(5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N-methyl-N-(methyl-d3)-, hydrochloride, 3-(5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N-methyl-N-(methyl-d3)-1-propanamine hydrochloride, Cyclobenzaprine-D3 hydrochloride (methyl D3)
Nombre IUPAC 3-(dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]anulen-11-ilideno)-N-metil-N-(trideuteriometil)propano-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])N(C)CCC=C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Specifications
Nombre del producto químico o material Cyclobenzaprine-D3 HCl
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H21N.ClH/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-14H,7,15H2,1-2H3;1H/i1D3;
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.1629