Learn More
cicloato, TRC
Código de producto. 30350427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
30350427 5 g
1 options
Código de producto. 30350427 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9893205G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cycloate
CAS 1134-23-2
Fórmula molecular C11 H21 N O S
Cantidad 5 g
Sinónimo Carbamothioic acid, cyclohexylethyl-, S-ethyl ester (9CI), Cyclohexanecarbamic acid, N-ethylthio-, S-ethyl ester (7CI,8CI), Buranit, Cycloate, Ethyl N-cyclohexyl-N-ethylthiolcarbamate, Etsan, Eurex, Hexylthiocarbam, R 2063, Ro-Neet, Ro-Neet 6E, Roneet 72LE, Ronit, S-Ethyl N-cyclohexyl-N-ethylthiocarbamate, S-Ethyl N-cyclohexyl-N-ethylthiolcarbamate, S-Ethyl cyclohexylethylthiocarbamate, S-Ethyl-N-ethyl-N-cyclohexylthiolcarbamate, Sabet
Fórmula InChI InChI=1S/C11H21NOS/c1-3-12(11(13)14-4-2)10-8-6-5-7-9-10/h10H,3-9H2,1-2H3
SMILES CCSC(=O)N(CC)C1CCCCC1
Nombre IUPAC S-etil N-ciclohexil-N-etilcarbamothioato
Peso molecular (g/mol) 215.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.1344