Learn More
cicloato, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Código de producto. Cantidad
30311836 250 mg
1 options
Código de producto. 30311836 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC11820000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cycloate
CAS 1134-23-2
Nombres de analitos o componentes Cycloate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H21 N O S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Carbamothioic acid, cyclohexylethyl-, S-ethyl ester (9CI), Cyclohexanecarbamic acid, N-ethylthio-, S-ethyl ester (7CI,8CI), Buranit, Cycloate, Ethyl N-cyclohexyl-N-ethylthiolcarbamate, Etsan, Eurex, Hexylthiocarbam, R 2063, Ro-Neet, Ro-Neet 6E, Roneet 72LE, Ronit, S-Ethyl N-cyclohexyl-N-ethylthiocarbamate, S-Ethyl N-cyclohexyl-N-ethylthiolcarbamate, S-Ethyl cyclohexylethylthiocarbamate, S-Ethyl-N-ethyl-N-cyclohexylthiolcarbamate, Sabet
Fórmula InChI InChI=1S/C11H21NOS/c1-3-12(11(13)14-4-2)10-8-6-5-7-9-10/h10H,3-9H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCSC(=O)N(CC)C1CCCCC1
Nombre IUPAC S-etil N-ciclohexil-N-etilcarbamothioato
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 215.36
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.1344 g/mol