Learn More
Cicloastragenol, TRC
Código de producto. 30353899
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30353899 100 mg
30352807 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30353899 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC987810100MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 84605-18-5
Fórmula molecular C30 H50 O5
Peso molecular (g/mol) 490.72
Sinónimo Cyclogalagenin, Cyclogalegenin, Cyclogalegigenin, Cycloastragenol
Nombre IUPAC (1S,3R,6S,8R,9S,11S,12S,14S,15R,16R)-15-[(2R,5S)-5-(2-hidroxipropano-2-il)-2-metilxolano-2-il]-7,7,12,16-tetrametilpentaciclo[9.7.0.01,3.03,8.012,16]octadecano-6,9,14-triol
SMILES CC(C)(O)[C@H]1CC[C@@](C)(O1)[C@H]2[C@@H](O)C[C@@]3(C)[C@@H]4C[C@H](O)[C@H]5C(C)(C)[C@@H](O)CC[C@@]56C[C@@]46CC[C@]23C
Specifications
Nombre del producto químico o material (3beta,6alpha,16beta,24R)-20,24-Epoxy-9,19-cyclolanostane-3,6,16,25-tetrol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H50O5/c1-24(2)20(33)8-11-30-16-29(30)13-12-26(5)23(28(7)10-9-21(35-28)25(3,4)34)18(32)15-27(26,6)19(29)14-17(31)22(24)30/h17-23,31-34H,8-16H2,1-7H3/t17-,18-,19-,20-,21+,22-,23-,26+,27-,28+,29-,30+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 490.3658