Learn More
Cicloastragenol, TRC
Código de producto. 30352807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30352807 500 mg
30353899 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30352807 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC987810500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84605-18-5
Fórmula molecular C30 H50 O5
Peso molecular (g/mol) 490.72
Sinónimo Cyclogalagenin, Cyclogalegenin, Cyclogalegigenin, Cycloastragenol
Nombre IUPAC (1S,3R,6S,8R,9S,11S,12S,14S,15R,16R)-15-[(2R,5S)-5-(2-hidroxipropano-2-il)-2-metilxolano-2-il]-7,7,12,16-tetrametilpentaciclo[9.7.0.01,3.03,8.012,16]octadecano-6,9,14-triol
SMILES CC(C)(O)[C@H]1CC[C@@](C)(O1)[C@H]2[C@@H](O)C[C@@]3(C)[C@@H]4C[C@H](O)[C@H]5C(C)(C)[C@@H](O)CC[C@@]56C[C@@]46CC[C@]23C
Spezifikation
Nombre del producto químico o material (3beta,6alpha,16beta,24R)-20,24-Epoxy-9,19-cyclolanostane-3,6,16,25-tetrol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H50O5/c1-24(2)20(33)8-11-30-16-29(30)13-12-26(5)23(28(7)10-9-21(35-28)25(3,4)34)18(32)15-27(26,6)19(29)14-17(31)22(24)30/h17-23,31-34H,8-16H2,1-7H3/t17-,18-,19-,20-,21+,22-,23-,26+,27-,28+,29-,30+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 490.3658
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.