Learn More
Cyclo(RGDyK) trifluoroacetate, MedChemExpress
Código de producto. 16494376
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16494376 100 mg 100 miligramos
16493078 10 mg 10 miligramos
16435817 5 mg 5 miligramos
16419646 50 mg 50 miligramos
16412616 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16494376 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100563
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
MedChemExpress Cyclo(RGDyK) trifluoroacetate is a potent and selective αVβ3 integrin inhibitor with an IC50 of 20 nM.
Cyclo(RGDyK) trifluoroacetate is a potent and selective αVβ3 integrin inhibitor with an IC50 of 20 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclo(RGDyK) trifluoroacetate
CAS 250612-42-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H43F6N9O12
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 130 mg/mL (153.35 mM)
SMILES O=C(N[C@H](C(N[C@H]1CCCNC(N)=N)=O)CCCCN)[C@H](NC([C@@H](NC(CNC1=O)=O)CC(O)=O)=O)CC2=CC=C(O)C=C2.O=C(O)C(F)(F)F.O=C(O)C(F)(F)F
Peso molecular (g/mol) 847.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 847.72
Porcentaje de pureza 99.92%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death