Learn More
MedChemExpress Cyclo(-RGDfK)
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.0% |
| CAS | 161552-03-0 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Peso molecular | 603.67 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 50 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 125 mg/mL (207.07 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (82.83 mM∣Need ultrasonic) |