Learn More
MedChemExpress Cyclo(-RGDfK)
Código de producto. 16471778
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16471778 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16471778
Marca: MedChemExpress HYP0023
MedChemExpress Cyclo(-RGDfK) is a potent and selective inhibitor of the αvβ3 integrin, with an IC50 of 0.94 nM. Cyclo(-RGDfK) TFA potently targets tumor microvasculature and cancer cells through the specific binding to the αvβ3 integrin on the cell surface.
Especificaciones
Pureza 98.0%
CAS 161552-03-0
Contenido y almacenamiento Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Peso molecular 603.67 g/mol
Tipo de producto Peptides
Cantidad 5 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad DMSO : 125 mg/mL (207.07 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (82.83 mM∣Need ultrasonic)