Learn More
MedChemExpress Cyclo(RADfK)
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.03% |
| CAS | 756500-23-9 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecular | 617.7 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 100 mg/mL (161.89 mM∣Need ultrasonic) |