Learn More
Cyclo(Leu-Gly), TRC
Código de producto. 30363453
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363453 100 mg -
30357244 50 mg 50 miligramos
30362201 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30363453 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC984485100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5845-67-0
Fórmula molecular C8H14N2O2
Peso molecular (g/mol) 170.21
Sinónimo Cyclo(Gly-L-Leu), (S)-3-Isobutylpiperazine-2,5-dione, (3S)-3-(2-Methylpropyl)piperazine-2,5-dione, L-3-Isobutyl-2,5-piperazinedione, Cyclo(glycyl-L-leucyl), Cyclo(L-leucylglycine), Cyclo(L-leucylglycyl), L-Leucylglycine Diketopiperazine
Nombre IUPAC (3S)-3-(2-metilpropil)piperazina-2,5-diona
SMILES CC(C)C[C@@H]1NC(=O)CNC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclo(Leu-Gly)
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14N2O2/c1-5(2)3-6-8(12)9-4-7(11)10-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,9,12)(H,10,11)/t6-/m0/s1
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.1055