Learn More
Cyclo(L-prolyl-L-valyl), TRC
Código de producto. 30359988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30359988 25 mg 25 miligramos
30352684 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30359988 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98982525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2854-40-2
Fórmula molecular C10H16N2O2
Peso molecular (g/mol) 196.25
Sinónimo (3S-trans)-Hexahydro-3-(1-methylethyl)-pyrrolo[1,2-a]pyrazine-1,4-dione
Nombre IUPAC (3S,8aS)-3-isopropilhexahidropirrrol[1,2-a]pirazina-1,4-diona
SMILES O=C([C@@H](N1)C(C)C)N(CCC2)[C@]2([H])C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclo(L-prolyl-L-valyl)
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16N2O2/c1-6(2)8-10(14)12-5-3-4-7(12)9(13)11-8/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H,11,13)/t7-,8-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.12