Learn More
MedChemExpress Cyclo(his-pro)
Specifications
Specifications
| CAS | 53109-32-3 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecular | 234.25 g/mol |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Cantidad | 50 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : ≥ 30 mg/mL (128.07 mM) |
| Sinónimo | Cyclo(histidyl-proline)∣ Histidylproline diketopiperazine |