Learn More
Cyclo(-Gly-Tyr), TRC
Código de producto. 30362794
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30362794 250 mg 250 miligramos
30356363 1 g -
30352808 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30362794 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC987420250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5845-66-9
Fórmula molecular C11H12N2O3
Peso molecular (g/mol) 220.22
Sinónimo L-3-(p-Hydroxybenzyl)-2,5-piperazinedione, (S)-3-[(4-Hydroxyphenyl)methyl]-2,5-piperazinedione, 3-(S)-(4-Hydroxybenzyl)piperazine-2,5-dione, Cyclic(glycyl-L-tyrosine), Cyclic(glycyltyrosyl), Cyclo(Gly-L-Tyr), Cyclo(L-tyrosylglycine)
Nombre IUPAC (3S)-3-[(4-hidroxifenil)metil]piperazina-2,5-diona
SMILES O=C(NC1)[C@@H](NC1=O)CC2=CC=C(O)C=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclo(-Gly-Tyr)
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N2O3/c14-8-3-1-7(2-4-8)5-9-11(16)12-6-10(15)13-9/h1-4,9,14H,5-6H2,(H,12,16)(H,13,15)/t9-/m0/s1
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.0848