Learn More
Ciclo(-Gly-Phe), TRC
Código de producto. 30367967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30367967 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30367967 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC989715500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclo(-Gly-Phe)
CAS 10125-07-2
Fórmula molecular C11H12N2O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo (S)-3-(Phenylmethyl)-2,5-piperazinedione, L-3-Benzyl-2,5-piperazinedione, Cyclo(glycyl-L-phenylalanyl), (S)-2-Benzylpiperazine-3,6-dione, (S)-3-Benzyl-2,5-dioxopiperazine, (S)-3-Benzylpiperazine-2,5-dione, Cyclic glycylphenylalanine, Cyclic(glycylphenylalanyl), Cyclo(Gly-L-Phe), Cyclo(L-phenylalanylglycine), Cyclo(L-phenylalanylglycyl), Cyclo-glycyl-L-phenylalanine
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N2O2/c14-10-7-12-11(15)9(13-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,15)(H,13,14)/t9-/m0/s1
SMILES O=C1CNC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)N1
Nombre IUPAC (3S)-3-bencilpiperazina-2,5-diona
Peso molecular (g/mol) 204.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.0899