Learn More
MedChemExpress Cyclo(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Val) TFA
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.4% |
| CAS | 199807-33-5 |
| Contenido y almacenamiento | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Peso molecular | 688.65 g/mol |
| Tipo de producto | Reference compound |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |