Learn More
CICLO(-ALA-GLU), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | CYCLO(-ALA-GLU) |
| CAS | 16364-36-6 |
| Fórmula molecular | C8 H12 N2 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (2S,5S)-5-Methyl-3,6-dioxo-2-piperazinepropanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12N2O4/c1-4-7(13)10-5(8(14)9-4)2-3-6(11)12/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,9,14)(H,10,13)(H,11,12)/t4-,5-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1NC(=O)[C@H](CCC(=O)O)NC1=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-[(2S,5S)-5-metil-3,6-dioxopiperazin-2-il]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 200.192 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.08 |