Learn More
Diclorhidrato de N-óxido de ciclizina, Mikromol™
Código de producto. 30461264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30461264 4 x 25 mg 100 miligramos
30050492 25 mg 25 miligramos
30040809 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30461264 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1265.0400254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Diclorhidrato de N-óxido de ciclizina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclizine N-Oxide Dihydrochloride
CAS 2725355-17-7
Nombres de analitos o componentes Cyclizine N-Oxide Dihydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H22 N2 O . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Cyclizine N-Oxide Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22N2O.2ClH/c1-20(21)14-12-19(13-15-20)18(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;;/h2-11,18H,12-15H2,1H3;2*1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.Cl.C[N+]1([O-])CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC 4-benzhidril-1-metil-1-oxidopiperazin-1-io; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 355.3
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.1266 g/mol