Learn More
Clorhidrato de ciclizina-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclizine-d4 Hydrochloride |
| CAS | 1246814-82-3 |
| Fórmula molecular | C18H19D4ClN2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-(Diphenylmethyl)-4-methylpiperazine-d4 Hydrochloride, Marezine-d4 Hydrochloride, Marzine-d4, N-Benzhydryl-N'-methylpiperazine-d4 Monohydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22N2.ClH/c1-19-12-14-20(15-13-19)18(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;/h2-11,18H,12-15H2,1H3;1H/i14D2,15D2; |
| SMILES | [2H]C1(CN(CC(N1C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)([2H])[2H])C)[2H].Cl |
| Nombre IUPAC | 1-benzhidril-2,2,6,6-tetradeuterio-4-metilpiperazina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 306.87 |