Learn More
Ciclizina-d3 (N-metil-d3), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclizine-d3 (N-methyl-d3) |
| CAS | 1170155-67-5 |
| Fórmula molecular | C18 D3 H19 N2 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | Piperazine, 1-(diphenylmethyl)-4-(methyl-d3)- (ACI), 1-(Diphenylmethyl)-4-(methyl-d3)piperazine (ACI), Cyclizine-d3, Cyclizine-D3 (N-methyl-D3), N-Benzhydryl-N'-(methyl-d3)piperazine |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C18H22N2/c1-19-12-14-20(15-13-19)18(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17/h2-11,18 H,12-15H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])N1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 1-benzhidril-4-(trideuteriometil)piperazina |
| Peso molecular (g/mol) | 269.3992 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 269.1971 g/mol |
| Mostrar más |