Learn More
Cyclin B1 Mouse, Clone: CCNB1/1098, enQuireBio™
Código de producto. 15971138
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
15971138 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 15971138 Proveedor EnquireBio N.º de proveedor 891MSM2P1
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno Cyclin B1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry
Localización celular Cytoplasmic and Nuclear
Clasificación Monoclonal
Clon CCNB1/1098
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide
N.º de referencia del gen NP_114172
Símbolos de los genes CCNB1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human full-length CCNB1 protein
Peso molecular del antígeno 55-62kDa
Control positivo Cell line in logarithmic growth phase. Tonsil or testicular, endometrial, prostate or ovarian carcinoma.
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 891
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1 κ