missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclin B1 Monoclonal Antibody (V152), Invitrogen™

Código de producto. 11374783
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μL
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11374783 500 μL 500 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11374783 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor MA513128

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MA5-13128 targets Cyclin B1 in FACS, IHC (P), and WB applications and shows reactivity with Hamster and Human samples. The MA5-13128 immunogen is hamster cyclin B1 protein.

Cyclin B1 Monoclonal antibody specifically detects Cyclin B1 in Hamster, Human, Mouse samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cyclin B1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon V152
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica Ccnb1
N.º de referencia del gen P14635, P24860, Q08301
Alias de gen Ccn-2; CCNB; Ccnb1; Ccnb1-rs1; Ccnb1-rs13; Cycb; Cycb1; Cycb1-rs1; Cycb-4; Cycb-5; cyclin B; cyclin B1; cyclin B1, related sequence 1; cyclin B1, related sequence 13; G2/mitotic-specific cyclin B1; G2/mitotic-specific cyclin-B1; I79_013589; OTTHUMP00000221981; OTTHUMP00000223023
Símbolos de los genes Ccnb1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Hamster cyclin B1 protein
Método de purificación Protein G
Cantidad 500 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100770842, 268697, 891
Especies diana Hamster, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento 4° C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.