Learn More
MedChemExpress Cyclic somatostatin
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.91% |
| CAS | 38916-34-6 |
| Contenido y almacenamiento | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Peso molecular | 1637.88 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 50 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 100 mg/mL (61.05 mM∣Need ultrasonic) ∣DMF : 100 mg/mL (61.05 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | SRIF-14∣ Somatostatin-14 |