Learn More
STEMCELL Technologies Cyclic Pifithrin-Alpha (Hydrobromide)
Beschreibung
- Cyclic Pifthrin-Alpha is a cell-permeable and reversible inhibitor of p53-mediated apoptosis and p53-dependent gene transcription
- It is a more stable and less cytotoxic analog of the non-cyclic form of pifithrin-alpha
- Cyclic Pifithrin-Alpha has also been reported to activate the aryl hydrocarbon receptor
- (Fernandez-Cruz et al.), Gary & Jensen, Komarov et al.)
- Increases efficiency of reprogramming mouse embryonic fibroblasts to induced pluripotent stem cells (Liao et al.)
- Reduces UV-induced apoptosis of mouse embryonic stem cells (Qin et al.)
- Increases the numbers of mouse hematopoietic stem and progenitor cells in vivo and in vitro, also decreases the radiation-induced death of these cells (Leonova et al.)
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 511296-88-1 |
| Sinónimo | Cyclic PFT-α; PFT-β; Pifithrin-β |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C16H16N2S · HBr |
| Pureza | ≥95% |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?