Learn More
Iodixanol cíclico (90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclic Iodixanol |
| CAS | 171897-73-7 |
| Fórmula molecular | C33H41I5N6O14 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-[[Acetyl[3,5-bis[[(2,3-dihydroxypropyl)amino]carbonyl]-2,4,6-triiodophenyl]amino]methyl]-N6,N8-bis(2,3-dihydroxypropyl)-3,4-dihydro-5,7-diiodo-2H-1,4-benzoxazine-6,8-dicarboxamide, 2-[[Acetyl[3,5-bis[[(2,3-dihydroxypropyl)amino]carbonyl]-2,4,6-triiodophenyl]amino]methyl]-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-3,4-dihydro-5,7-diiodo-2H-1,4-benzoxazine-6,8-dicarboxamide, Iodixanol Impurity F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C33H41I5N6O14/c1-12(49)44(28-25(37)19(31(55)41-3-14(51)9-46)22(34)20(26(28)38)32(56)42-4-15(52)10-47)7-17-6-39-27-24(36)18(30(54)40-2-13(50)8-45)23(35)21(29(27)58-17)33(57)43-5-16(53)11-48/h13-17,39,45-48,50-53H,2-11H2,1H3,(H,40,54)(H,41,55)(H,42,56)(H,43,57) |
| SMILES | CC(=O)N(CC1CNc2c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c2O1)c3c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c3I |
| Nombre IUPAC | 2-[[N-acetil-3,5-bis(2,3-dihidroxipropilcarbamoil)-2,4,6-triyodoanilino]metil]-6-N,8-N-bis(2,3-dihidroxipropil)-5,7-diyodo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazina-6,8-dicarboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 1380.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1379.7904 |