Learn More
Cyclic AMP, MedChemExpress
Código de producto. 16442349
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
16442349 1 g 1 g
16402286 500 mg 500 miligramos
2 options
Código de producto. 16442349
Marca: Medchem Express HYB1511
MedChemExpress Cyclic AMP (cAMP) is a mitogenic messenger and promotes the G1 to S phase transition in the cell cycle.
Cyclic AMP (cAMP) is a mitogenic messenger and promotes the G1 to S phase transition in the cell cycle.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclic AMP
CAS 60-92-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H12N5O6P
Cantidad 1 g
Sinónimo Cyclic adenosine monophosphate Adenosine cyclic 3', 5'-monophosphate cAMP
Información de solubilidad 0.1 M NaOH : 30 mg/mL (91.13 mM; ultrasonic and adjust pH to 6 with NaOH) ∣H2O : 2.4 mg/mL (7.29 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (3.04 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@]4([H])COP(O)(O[C@@]4([H])[C@H]3O)=O)C2=NC=N1
Peso molecular (g/mol) 329.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.21
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism