Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA competitivo AMP cíclico
Descripción
El ELISA competitivo de AMP cíclico cuantifica el campo en lisados celulares o tisulares. El ensayo reconocerá exclusivamente el AMP cíclico natural y recombinante.
Principio del método El ELISA (ensayo inmunoenzimático ligado a las enzimas) en fase sólida de AMP cíclico está diseñado para medir la cantidad del objetivo ligado entre un par de anticuerpos emparejados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (de captura). La estructura de tipo sandwich se forma mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), que se une al objetivo en un epítopo diferente del anticuerpo de captura. Se ha incorporado una enzima conjugada en el ensayo. Después de los pasos de incubación y lavado para eliminar sustancias no enlazadas de la microplaca, se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-diana para producir una señal medible. La intensidad de esta señal es inversamente proporcional a la concentración del objetivo presente en el espécimen original.
Validación rigurosa
Cada lote fabricado de este kit ELISA es sometido a pruebas de calidad para criterios como la sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 0,078-20 pmol/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,037 pmol/ml |
| Descripción | Kit ELISA competitivo de AMP cíclico |
| Formato del kit de inmunoensayo | ELISA colorimétrico (sustrato p-NPP) para placa transparente de 96 pocillos |
| Tipo de producto | Kit de ELISA |
| Tipo de muestra | Homogeneizados de tejidos, Lisados celulares |
| Especificidad | No hay reacción cruzada significativa con AMP, ATP, cGMP, GMP, GTP, cUMP o CTP |
| Suficiente para | Microplaca de 96 pocillos |
| Especies diana | Humano |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| Mostrar más |