Learn More
Melatonina cíclica 3-hidroxi, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclic 3-Hydroxy Melatonin |
| CAS | 67199-08-0 |
| Fórmula molecular | C13H16N2O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-(3a-hydroxy-5-methoxy-3,3a,8,8a-tetrahydropyrrolo[2,3-b]indol-1(2H)-yl)ethan-1-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16N2O3/c1-8(16)15-6-5-13(17)10-7-9(18-2)3-4-11(10)14-12(13)15/h3-4,7,12,14,17H,5-6H2,1-2H3 |
| SMILES | O=C(C)N1CCC2(C3=CC(OC)=CC=C3NC12)O |
| Nombre IUPAC | 1-(8b-hidroxi-7-metoxi-1,2,3a,4-tetrahidropirrolo[2,3-b]indol-3-il)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 248.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.12 |