Learn More
17-(1,2-Etanodiil Acetal) Androst-4-eno-3,17-diona cíclica, TRC
Código de producto. 30362416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30362416 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30362416 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC99002025MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Cyclic 17-(1,2-Ethanediyl Acetal) Androst-4-ene-3,17-dione
CAS 1044-89-9
Fórmula molecular C21H30O3
Cantidad 25 mg
Sinónimo 17,17-(Ethylenedioxy)androst-4-en-3-one
Fórmula InChI InChI=1S/C21H30O3/c1-19-8-5-15(22)13-14(19)3-4-16-17(19)6-9-20(2)18(16)7-10-21(20)23-11-12-24-21/h13,16-18H,3-12H2,1-2H3/t16-,17+,18+,19+,20+/m1/s1
SMILES C[C@@]12C3(CC[C@]1([C@]4([C@](CC2)([C@]5(C)C(CC4)=CC(=O)CC5)[H])[H])[H])OCCO3
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimetil-1,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-dodecahidroespiro[ciclopenta[a]fenantreno-17,2'-[1,3]dioxolan]-3(2H)-ona
Peso molecular (g/mol) 330.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.22