Learn More
Cyclen, TRC
Código de producto. 30134716
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134716 25 g 25 g
30133036 5 g 5 g
30007513 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134716 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98774525G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 294-90-6
Fórmula molecular C8 H20 N4
Peso molecular (g/mol) 172.27
Sinónimo Gadobutrol Impurity 39 (Cyclen)
Nombre IUPAC 1,4,7,10-tetrazaciclododecano
SMILES C1CNCCNCCNCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclen
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H20N4/c1-2-10-5-6-12-8-7-11-4-3-9-1/h9-12H,1-8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.1688