Learn More
Cyclen, MedChemExpress
Código de producto. 16439326
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16439326 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16439326 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW007656
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Cyclen is the aza analogue of crown ether, used as a precursor for MRI contrast agents, and is an intermediate for the preparation of effective macrocyclic chelates.
Cyclen is the aza analogue of crown ether, used as a precursor for MRI contrast agents, and is an intermediate for the preparation of effective macrocyclic chelates.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclen
CAS 294-90-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H20N4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 1.85 mg/mL (10.74 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES C1CNCCNCCNCCN1
Peso molecular (g/mol) 172.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.27
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder