Learn More
Ciclos, 97%
Código de producto. 10687114 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10687114 50 mg Frasco de vidrio 50 miligramos
10348780 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10036153 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10687114 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 294320500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS : 294-90-6 | C8H20N4| 172,27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de quelación/complexación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 294-90-6
Fórmula molecular C8H20N4
Peso molecular (g/mol) 172.27
Número MDL MFCD00066281
Clave InChI QBPPRVHXOZRESW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclen, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane, 12 anen4, 1,4,7,10tetraaza-cyclododecane, 5-26-11-00023 beilstein handbook reference, 1,4,7,10-tetracyclododecane, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane cyclen, tetraaza-12-crown-4, pubchem23801
PubChem CID 64963
ChEBI CHEBI:37391
Nombre IUPAC 1,4,7,10-tetrazaciclododecano
SMILES C1CNCCNCCNCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclen
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 108.0°C to 113.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 mg
Índice Merck 15, 2699
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.27
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclen
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación