Learn More
Ciclazocina, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclazocine |
| CAS | 3572-80-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Cyclazocine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H25 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2,6-Methano-3-benzazocin-8-ol, 3-(cyclopropylmethyl)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-, Cyclazocine, NSC 107429, Win 20740 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H25NO/c1-12-17-9-14-5-6-15(20)10-16(14)18(12,2)7-8-19(17)11-13-3-4-13/h5-6,10,12-13,17,20H,3-4,7-9,11H2,1-2H3 |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | CC1C2Cc3ccc(O)cc3C1(C)CCN2CC4CC4 |
| Mostrar más |