Learn More
Cyclaniliprole, TRC
Código de producto. 30363978
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30363978 5 mg 5 miligramos
30353433 50 mg 50 miligramos
30363125 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30363978 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9824905MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1031756-98-5
Fórmula molecular C21 H17 Br2 Cl2 N5 O2
Peso molecular (g/mol) 602.11
Sinónimo 3-Bromo-N-(2-bromo-4-chloro-6-(1-cyclopropylethylcarbamoyl)phenyl)-1-(3-chloropyridin-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxamide, 3-Bromo-N-[2-bromo-4-chloro-6-[[(1-cyclopropylethyl)amino]carbonyl]phenyl]-1-(3-chloropyridin-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxamide, Cyclaniliprole, IKI 3106, N-[2-Bromo-4-chloro-6-[[α-methyl(cyclopropylmethyl)amino]carbonyl]phenyl]-3-bromo-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide, 1H-Pyrazole-5-carboxamide, 3-bromo-N-[2-bromo-4-chloro-6-[[(1-cyclopropylethyl)amino]carbonyl]phenyl]-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-, Cyclaniliprole
Nombre IUPAC 5-bromo-N-[2-bromo-4-cloro-6-(1-ciclopropiletilcarbamoil)fenilo]-2-(3-cloropiridina-2-il)pirazol-3-carboxamida
SMILES CC(NC(=O)c1cc(Cl)cc(Br)c1NC(=O)c2cc(Br)nn2c3ncccc3Cl)C4CC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclaniliprole
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H17Br2Cl2N5O2/c1-10(11-4-5-11)27-20(31)13-7-12(24)8-14(22)18(13)28-21(32)16-9-17(23)29-30(16)19-15(25)3-2-6-26-19/h2-3,6-11H,4-5H2,1H3,(H,27,31)(H,28,32)
Formula Weight (peso de la fórmula) 598.9126