Learn More
Ciclaniliprol 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclaniliprole |
| CAS | 1031756-98-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Cyclaniliprole |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C21 H17 Br2 Cl2 N5 O2 |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 3-Bromo-N-(2-bromo-4-chloro-6-(1-cyclopropylethylcarbamoyl)phenyl)-1-(3-chloropyridin-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxamide, 3-Bromo-N-[2-bromo-4-chloro-6-[[(1-cyclopropylethyl)amino]carbonyl]phenyl]-1-(3-chloropyridin-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxamide, Cyclaniliprole, IKI 3106, N-[2-Bromo-4-chloro-6-[[α-methyl(cyclopropylmethyl)amino]carbonyl]phenyl]-3-bromo-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide, 1H-Pyrazole-5-carboxamide, 3-bromo-N-[2-bromo-4-chloro-6-[[(1-cyclopropylethyl)amino]carbonyl]phenyl]-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-, Cyclaniliprole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H17Br2Cl2N5O2/c1-10(11-4-5-11)27-20(31)13-7-12(24)8-14(22)18(13)28-21(32)16-9-17(23)29-30(16)19-15(25)3-2-6-26-19/h2-3,6-11H,4-5H2,1H3,(H,27,31)(H,28,32) |
| SMILES | CC(NC(=O)c1cc(Cl)cc(Br)c1NC(=O)c2cc(Br)nn2c3ncccc3Cl)C4CC4 |
| Mostrar más |