Learn More
Ciclanilida, TRC
Código de producto. 30367038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367038 500 mg 500 miligramos
30351901 250 mg 250 miligramos
30366395 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30367038 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC987765500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 113136-77-9
Fórmula molecular C11 H9 Cl2 N O3
Peso molecular (g/mol) 274.1
Sinónimo 1-[[(2,4-Dichlorophenyl)amino]carbonyl]cyclopropanecarboxylic acid, Cyclanilide, RPA 90946
Nombre IUPAC 1-[(2,4-diclorofenil)carbamoil]ciclopropano-1-carboxílico ácido
SMILES OC(=O)C1(CC1)C(=O)Nc2ccc(Cl)cc2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclanilide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H9Cl2NO3/c12-6-1-2-8(7(13)5-6)14-9(15)11(3-4-11)10(16)17/h1-2,5H,3-4H2,(H,14,15)(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.9959