Learn More
Ácido ciclámico sal sódica, TRC
Código de producto. 30138576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138576 250 g 250 g
17943745 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138576 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC987635250G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139-05-9
Fórmula molecular C6 H12 N O3 S . Na
Peso molecular (g/mol) 201.22
Sinónimo Cyclohexanesulfamic acid, monosodium salt (8CI), Sulfamic acid, cyclohexyl-, monosodium salt (9CI), Acofarinas, Assugrin, Asugryn, Azucrona, Cyclamate sodium, Cyclohexylsulfamate sodium, Cyclohexylsulfamic acid sodium salt, Dulzor-Etas, Duplo-Sacarin, Hachi-Sugar, Ibiosuc, N-Cyclohexylsulfamic acid sodium salt, Natreen, Nutter, Sodium cyclamate, Sodium cyclohexanesulfamate, Sodium cyclohexylaminesulfonate, Sodium cyclohexylsulfamate, Sodium sucaryl, Sucaryl sodium, Sucrum 7, Suessette, Suestamin, Sugarin, Sugaron
Nombre IUPAC Sodio;N-ciclohexilsulfamato
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)NC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium cyclamate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO3S.Na/c8-11(9,10)7-6-4-2-1-3-5-6;/h6-7H,1-5H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.0436
Porcentaje de pureza >95%