Learn More
Ácido ciclámico, Mikromol™
Descripción
Ácido ciclámico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclamic acid |
| CAS | 100-88-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Cyclamic acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C6 H13 N O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Cyclamic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO3S/c8-11(9,10)7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2,(H,8,9,10) |
| SMILES | OS(=O)(=O)NC1CCCCC1 |
| Nombre IUPAC | ácido ciclohexilsulfámico |
| Mostrar más |