Learn More
Cyclamic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16492219
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16492219 1 g 1 g
16420988 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16492219 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0541
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
MedChemExpress Cyclamic acid (Cyclohexylsulfamic acid) is one of the most widely used artificial sweetenersin food and pharmaceuticals.
Cyclamic acid (Cyclohexylsulfamic acid) is one of the most widely used artificial sweetenersin food and pharmaceuticals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclamic acid
Forma física Solid
CAS 100-88-9
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H13NO3S
Sinónimo Cyclohexylsulfamic acid Cyclamate
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (557.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(O)(NC1CCCCC1)=O
Peso molecular (g/mol) 179.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.24
Porcentaje de pureza 98.0%