Learn More
Alcohol de Ciclamen, TRC
Código de producto. 30179678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179678 1 g 1 g
30179064 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179678 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9876551G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4756-19-8
Fórmula molecular C13 H20 O
Peso molecular (g/mol) 192.2973
Sinónimo 1-Propanol, 3-p-cumenyl-2-methyl- (6CI,7CI,8CI), β-Methyl-4-(1-methylethyl)benzenepropanol, 2-Methyl-3-(4-propan-2-ylphenyl)propan-1-ol, 2-Methyl-3-[4-(propan-2-yl)phenyl]propan-1-ol, 3-(4-Isopropylphenyl)-2-methyl-1-propanol, 3-p-Cumenyl-2-methyl-1-propanol, Cyclamen alcohol, p-Isopropyl-β-methylhydrocinnamic alcohol, Cyclamen Alcohol
Nombre IUPAC 2-metil-3-(4-propan-2-ilfenilo)propan-1-ol
SMILES CC(CO)Cc1ccc(cc1)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclamen Alcohol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20O/c1-10(2)13-6-4-12(5-7-13)8-11(3)9-14/h4-7,10-11,14H,8-9H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.1514