Learn More
Alcohol de ciclamen 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315171
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30315171 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30315171 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11816950AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclamen Alcohol
CAS 4756-19-8
Nombres de analitos o componentes Cyclamen Alcohol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H20 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1-Propanol, 3-p-cumenyl-2-methyl- (6CI,7CI,8CI), β-Methyl-4-(1-methylethyl)benzenepropanol, 2-Methyl-3-(4-propan-2-ylphenyl)propan-1-ol, 2-Methyl-3-[4-(propan-2-yl)phenyl]propan-1-ol, 3-(4-Isopropylphenyl)-2-methyl-1-propanol, 3-p-Cumenyl-2-methyl-1-propanol, Cyclamen alcohol, p-Isopropyl-β-methylhydrocinnamic alcohol, Cyclamen Alcohol
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20O/c1-10(2)13-6-4-12(5-7-13)8-11(3)9-14/h4-7,10-11,14H,8-9H2,1-3H3
SMILES CC(CO)Cc1ccc(cc1)C(C)C
Nombre IUPAC 2-metil-3-(4-propan-2-ilfenil)propan-1-ol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 192.2973
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.1514 g/mol